VWR®, Kryoboxen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
478-0241EA 3 EUR InStock
478-0241
VWR®, Kryoboxen
Boxen Kryoboxen
Polycarbonat.
  • Verwendbar zwischen –190 und +121 °C
VWR® Gefriergeräte können mit Gefrierschrank- und Gefriertruhengestelle der meisten Hersteller in Allzweck- und mechanischen Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge