Transportbehälter, Mono/TripleBox
Lieferant: DELTA T
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
V020019 V020020 V020021 V020014 V020015 V020013
478-9934EA 404 EUR InStock
478-9934 478-9935 478-9936 478-9929 478-9930 478-9928
Transportbehälter, Mono/TripleBox
Boxen Transportboxen
Die extra dick isolierte Transport-Box ist aus Neopor® hergestellt. Die Box besteht aus 2 verschiedenen Teilen. Um unterschiedliche Größen zu erhalten, kann man die Teile kombinieren.
  • Spart teure Kühltransportkosten
  • Behält die gewünschte Temperatur
  • Wiederverwendbar
Die MonoTripleBox ist ideal für den Transport von Reagenzgläsern oder anderen Produkten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge