VWR® Kryo-Einfrierbehälter 1 °C
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
479-0640EA 99.9 EUR InStock
479-0640
VWR® Kryo-Einfrierbehälter 1 °C
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Behälter aus PC, Verschluss und Röhrchenhalter aus HDPE, Schaumstoffeinlage
  • Schwimmender, fester Einsatz zur Verhinderung der Röhrchenkontamination
  • Für häufige Verwendung geeignet, Schritt-für-Schritt-Anleitung ist beigefügt
  • Zur Aufnahme von max. 18 Kryoröhrchen (1; 1,2; 1,5 und 2 ml)
Nicht-mechanische Gefriereinheit, die Isopropylalkohol und einen Tiefkühlschrank nutzt, um eine Kühlrate von –1 °C pro Minute zu erreichen. Ideal für die erfolgreiche Kryokonservierung und Rückgewinnung von Zellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge