Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gestelle für Kryoboxen für Zentrifugenröhrchen

Lieferant: TENAK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TE25208 TE25206 TE25204 TE25202 TE25200
479-0849EA 215 EUR InStock
479-0849 479-0848 479-0847 479-0846 479-0845
Gestelle für Kryoboxen für Zentrifugenröhrchen
Gestelle Kryogestelle
Edelstahl, ausziehbarer Einschub.

  • Gestelldesign mit ausziehbarem Einschub
  • Mit allen Tiefkühlschrank-Fabrikaten kompatibel
  • Für Boxen mit einer Höhe von 130 mm

Für Tiefkühlschränke. Die Gestelle wurden speziell zur Verwendung mit Boxen für Zentrifugenröhrchen entwickelt. Boxen mit Außenmaßen von 132×137 mm (H×B) können generell so lang wie der Einlegeboden sein.

Bestellinformation: Werden ohne Kryoboxen geliefert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge