Cryo storage box Cryo-Safe™ Cold Box, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F188470002
479-1150EA 150 EUR InStock
479-1150
Cryo storage box Cryo-Safe™ Cold Box, SP Bel-Art
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Polystyrene box with polystyrene cover.
  • Practical cold storage of perishable samples
  • Capacity: twelve 1,5 ml microcentrifuge tubes (tubes not included)
  • Holds −15 ºC temperature for 1,5 hours, and maintains 0 ºC for 4 hours when removed from a freezer
The Cryo-Safe™ Cold Box safeguards enzymes and thermolabile substances from thermal degradation. This compact unit is made up of a molded polystyrene box with cover. The interior of the unit is filled with a cryogenic compound and then permanently sealed, to ensure the low temperatures needed to safeguardMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..