Automatic sealer for adhesive tape seals and cap mats, SuperSealer
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4110
479-1248EA 6842 EUR InStock
479-1248
Automatic sealer for adhesive tape seals and cap mats, SuperSealer
Filmaufziehgeräte Verschlussfolienapplikator
Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
  • Simplifies the sealing of plates, blocks and tube racks of virtually any height, with no adjustments needed, ensuring a secure and consistent seal
  • Once the seal along with the plate, block or tube rack are placed into the drawer, simply close the door to initiate sealing
  • Designed to work with Thermo Scientific Matrix SepraSeal mats and CapMats
Lieferumfang: Includes automatic cap, tape and SepraSeal mat applicator.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..