Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kryoboxen mit anhängendem Deckel für 1- bis 5-ml-Kryovials, TruCool®

Lieferant: BIOCISION

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BCS-206B BCS-206 BCS-206G BCS-206O BCS-206P BCS-206PK BCS-207 BCS-207B BCS-207G BCS-207O BCS-207P BCS-207PK BCS-206MC BCS-217G BCS-217P BCS-221G BCS-221P BCS-209G BCS-209P BCS-220G BCS-220P BCS-215G BCS-215P BCS-219G BCS-219P
479-1351EA 114 EUR InStock
479-1351 479-1350 479-1352 479-1354 479-1355 479-1356 479-1357 479-1358 479-1359 479-1360 479-1361 479-1362 479-1353 479-1892 479-1893 479-1894 479-1895 479-1363 479-1364 479-1365 479-1366 479-1371 479-1372 479-1373 479-1374
Kryoboxen mit anhängendem Deckel für 1- bis 5-ml-Kryovials, TruCool®
Boxen Kryoboxen
Laminierter Karton.

  • Entwickelt für wiederholtes Einfrieren und Auftauen in flüssigem Stickstoff in der Dampfphase.
  • Standardboxen in 6 Farben erhältlich.
  • Verfügbar in 2 Höhen, 5,2 cm und 9,2 cm, für 1 bis 5 ml Kryoröhrchen

TruCool®-Kryoboxen haben einen Klappdeckel, der befestigt bleibt, wodurch sichergestellt wird, dass der Deckel richtig aufgesetzt ist und die Markierungen mit den Proben übereinstimmen. Der Deckel lässt sich auch im gefrorenen Zustand leicht öffnen und bleibt am Boden befestigt, wodurch das Kontaminationsrisiko minimiert wird. Die Boxen haben auf der Vorderseite einen weißen Fleck für Markierungen oder Barcodes. Aus laminiertem Karton, wasserdicht und langlebig. Enthält ein verstellbares Kunststoffgitter mit 81 Plätzen oder ein Kunststoffgitter mit 100 Plätzen, das bei Bedarf entfernt werden kann. Doppeltes Indexierungssystem: 1 bis 81 Gitter auf der Ober- und Innenseite des Deckels, A bis I und 1 bis 9 Spalten- und Zeilenindexierung um den inneren und äußeren Rand der Box.

Dimensions: 133,3×133,3×51 mm or 133,3×133,3×92 mm (L×W×H).

Dimensions: 133,3×133,3×51 mm or 133,3×133,3×92 mm (L×W×H)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge