Box 10 x 10, komplett schwarz, 140 x 153 x 53, fachgrsse 12,5 mm x 12,5 mm, aus polypropylen, autoklavierbar bei 121c und tiefgefr ierbar bis -90c 1 * 1 ST
Lieferant: GLW STORING SYSTEMS
Box 10 x 10, komplett schwarz, 140 x 153 x 53, fachgrsse 12,5 mm x 12,5 mm, aus polypropylen, autoklavierbar bei 121c und tiefgefr ierbar bis -90c 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Box 10 x 10, komplett schwarz, 140 x 153 x 53, fachgrösse 12,5 mm x 12,5 mm, aus polypropylen, autoklavierbar bei 121°c und tiefgefr ierbar bis -90°c 1 * 1 ST 479-1618 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: CS50
Lokale Artikelnummer:: GLWACS50
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder