Caps for storage tubes, 2D barcoded, Matrix®
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4470 4470BLU 4470GRE 4470PUR 4470RED 4470WHI 4470YEL
479-1338EA 179 EUR InStock
479-1338 479-2046 479-2047 479-2048 479-2049 479-2050 479-2051
Caps for storage tubes, 2D barcoded, Matrix®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Simplify sample storage with these color-coded caps. Made from Virgin class VI medical grade PP with virgin class VI medical grade silicone O-ring.
  • Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
  • Gasketed caps ensure critical sample protection over the storage lifetime
  • Soft gasket compresses to ensure a proper seal, preventing contamination from outside the tube
  • ScrewTop caps are compatible with storage down to −176 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..