Benchmate vial rack, CryoELITE®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
W985810
479-2111EA 378 EUR InStock
479-2111
Benchmate vial rack, CryoELITE®, WHEATON®
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freestanding vial caps.
Holds up to 50 cryogenic vials. Manufactured from polypropylene, the rack is easily celaned in an automatic washer or autoclavable at 121 °C for 20 minutes. Non-skid feet offer additional stability for bench work. Each well has an inner diameter of 12,5 mm and the rack has an overall footprint of 190×100×22 mm. CryoELITE® benchmate vial rack is stackable. The freestanding vials will lock into the rack.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..