VWR®, Gestell mit Gleiteinschüben für Kryoboxen, Höhe 50 mm
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
479-2251EA 163 EUR InStock
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Gestell mit Gleiteinschüben für Kryoboxen, Höhe 50 mm
Gestelle Kryogestelle
Gefrierregale als Aufbewahrungs- und Inventarsystem für Ultratiefkühlschränke erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Verschiedene Höhen- und Tiefenabmessungen sind verfügbar und können in allen Gefrierschrankmarken verwendet werden
  • Gestelle für Standard-2"-Kryoboxen (133×133×51 mm)
  • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten
Diese Regale sorgen für einen ergonomischen Arbeitsablauf, da die Schubladen im Regal platziert werden. Das ausziehbare Design erleichtert die Entnahme von Proben, ohne das gesamte Rack aus dem Gefrierschrank nehmen zu müssen. Das Tablett hat einen leicht erreichbaren Griff.
Messen Sie die Innenhöhe und Tiefe im Fach Ihres Gefriergerätes, bevor Sie das korrekte Gestell auswählen. Im Reiter „Weitere Informationen“ finden Sie zusätzliche Informationen, die Sie bei der Auswahl unterstützen.
Bestellinformation: Lieferung ohne Kryoboxen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge