Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Gestell mit seitlichem Zugriff für Kryoboxen, 50 mm Höhe

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

479-2265EA 97.7 EUR InStock
479-2265 479-2266 479-2267 479-2268 479-2269 479-2270 479-2271
VWR®, Gestell mit seitlichem Zugriff für Kryoboxen, 50 mm Höhe
Gestelle Kryogestelle
Gefrierregale als Aufbewahrungs- und Inventarsystem für Ultratiefkühlschränke erleichtern die Organisation Ihrer Proben.

  • Verschiedene Höhen- und Tiefenabmessungen sind verfügbar und können in allen Gefrierschrankmarken verwendet werden
  • Gestelle für Standard-2"-Kryoboxen (133×133×51 mm)
  • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten
  • Schnelles Ordnen und Auffinden Ihrer Proben

Diese Gestelle bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten. Das Gestell mit seitlichem Zugriff ist ein kosteneffizientes Gefrierschrankgestell, das in jeden Gefrierschrank passt.

Messen Sie die Innenhöhe und Tiefe im Fach Ihres Gefriergerätes, bevor Sie das korrekte Gestell auswählen. Im Reiter 'Weitere Informationen' finden Sie zusätzliche Informationen, die Sie bei der Auswahl unterstützen.

Bestellinformation: Lieferung ohne Kryoboxen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge