Farbcodierungen für Kryoröhrchen, CryoColorCode, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
354755 354968 355077 375884 375922 375868 375930 354879 355018 355158 375906
479-2481EA 16.8 EUR InStock
479-2481 479-6000 479-2482 479-2485 479-2487 479-2484 479-2488 479-6859 479-6860 479-6861 479-2486
Farbcodierungen für Kryoröhrchen, CryoColorCode, Nunc™
Deckeleinsätze
Farbige Deckel mit Beschriftungsoberfläche.
Die Einkerbung ermöglicht eine schnelle und einfache Entfernung der Kodierung mittels Pinzette aus dem Verschluss.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge