Gestell für Kryoröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5030-0510
479-3229EA 29.3 EUR InStock
479-3229
Gestell für Kryoröhrchen, Nalgene®
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
PC, autoklavierbar.
  • Für 5×10 Kryoröhrchen A-Ø 13,5 mm
Kryoröhrchen rasten im Gestell ein und drehen sich beim Öffnen und Schließen nicht mit.
W×D×H: 197×102×28 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge