Quick Chill™ Kühlbox, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DS5114-0012
479-5160EA 147 EUR InStock
479-5160
Quick Chill™ Kühlbox, Nalgene®
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PC, nicht-toxische Isolierflüssigkeit.
  • Kein direkter Kontakt zwischen den Röhrchen und der Isolierlösung, Markierungen und Etiketten lösen sich nicht
  • Bruchfest und stapelbar, mit rutschfestem Gummifuß
Zur schnellen und wiederholten Kühlung biologischer Proben. Wiederholt für bis zu 45 Minuten einsetzbar. Kühlt bis zu 2-ml-Lösung auf Alkoholbasis in weniger als 3 Minuten auf −20 °C oder bis zu 2-ml-Lösung auf Wasserbasis in weniger als 4 Minuten auf 0 °C ab.
Für 12 (3×4) Reaktionsgefäße von 1,5 oder 0,5 ml.
B×T×H: 108×151×125 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge