VWR®, Kryoboxen, doppelte Größe, 133x257 mm
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
479-7006EA 8.4 EUR InStock
479-7006 479-7007 479-7008 479-7009 479-7010 479-7011 479-7012 479-7013 479-7014 479-7015 479-7016 479-7017 479-7018
VWR®, Kryoboxen, doppelte Größe, 133x257 mm
Boxen Kryoboxen
Box aus gewelltem Karton
  • Wasserfeste Beschichtung
  • Kältebeständigkeit bis -140 °C
  • Mit oder ohne Rastereinsätze erhältlich
  • In verschiedenen Höhen und 5 Farben erhältlich
Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge