Nordihydroguajaretsäure, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
479975-250
479975-250EA 87 EUR InStock
479975-250
Nordihydroguajaretsäure, Millipore®
Nordihydroguajaretsäure
Formel: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302.37 g/mol
MDL Number: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge