Autoklaven, LABOKLAV 25
Lieferant: SHP STERILTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
210025001000
481-0397EA 8100 EUR InStock
481-0397
Autoklaven, LABOKLAV 25
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Diese kompakten Tischgeräte bieten mit einer Kammer von 25 Litern Nutzvolumen eine große Kapazität und die Leistung eines großen Autoklaven. Das Gerät weist eine Kammertür und eine transparente Frontplatte aus widerstandsfähigem Sicherheitsglas, eine LED-Kammerbeleuchtung und eine farbige Beleuchtung zur Visualisierung des Zyklusfortschrittes auf. Es ist kein Anschluss für Speisewasser oder Abwasser erforderlich. Bei einigen Modellen ist ein Gebläse für Schnellkühlung vorhanden; der Benutzer muss nur den Stecker einstecken und kann beginnen. Gehäuse pulverbeschichtet, Kammer aus Edelstahl, Kammertür aus hitzebeständigem Sicherheitsglas.
  • Integrierter Dampfgenerator mit Trockenheizelementen, deren Lebensdauer verlängert wird, wenn sie nicht in Wasser eingetaucht werden
  • Vollautomatisches Schließsystem mit Thermosperre zum Verhindern eines Überkochens und zum Schutz des Benutzers
  • Frontplatte aus transparentem Sicherheitsglas, mit Prozessbeleuchtung (LED): blau, rot, grün
  • Standardmäßig mit Sensor, der die Temperatur in den Flaschen für die Flüssigkeitssterilisation misst
  • RS232- und RS485-Schnittstelle
Nutzraum: 25 l (z. B. bis 5 × 1 Liter Laborflaschen, bis 5 kg Instrumente oder Abfall).
Fully compliant with DIN 58951 and TRB 402 (thermo locking device)
Zertifizierungen: Vollständig kompatibel mit DIN 58951 und TRB 402 (Thermosperre)
Achtung! Bitte beachten: Bitte kontaktieren Sie Ihr Vertriebszentrum, um die Eignung/ Ausstattungsvariante für Ihre Applikation zu klären.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge