VWR® VAPOUR-Line Eco, Top loading autoclaves
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
481-0671EA 5500 EUR InStock
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco, Top loading autoclaves
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Benutzerfreundlicher, automatischer, flexibler und zuverlässiger Autoklav für alle Standard-Laborverfahren, mit einigen Spezialfunktionen wie F₀-Berechnung und Flüssigsterilisation mit flexiblem Temperaturfühler (für das 50 L Modell).
  • Benutzerfreundliche Bedieneinheit, gedruckte Anweisungen auf der Frontplatte
  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung
  • Vollautomatisch mit Spezialfunktionen gemäß GLP
  • Anpassbare Programme
  • Sicherheit: Isolierender Deckel aus ABS mit vertikaler Verriegelung – temperaturabhängige Deckelverriegelung
  • Flexibler PT100
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..