Integrator für Dampfsterilisationsprozesse, Comply™ (SteriGage™)
Lieferant: 3M MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M1243A
481-0842EA 1490 EUR InStock
481-0842
Integrator für Dampfsterilisationsprozesse, Comply™ (SteriGage™)
Sterilisationsindikatoren
Dieser integrierte Indikator ermittelt, ob die für die Sterilisation notwendigen Prozessbedingungen in jeder Packung erfüllt wurden. Kann für alle 118-138 °C (245-280 °F) Dampf-Sterilisationsprozesse verwendet werden.
  • Die Migration der Tinte ermöglicht ein leicht ablesbares „accept“ oder „reject“ Ergebnis
  • Die chemischen Integratoren 3M™ Comply™ SteriGage™ 1243A, 1243B können für alle 118-138 °C (245-280 °F) Dampf-Sterilisationsprozesse verwendet werden.
  • Der Integrator ist so konzipiert dass er mit der Leistung eines BI bei 3 Zeit/Temperatur-Verhältnissen* korreliert.
  • Fünf Jahre haltbar
Die 3M™ Comply™ SteriGage™ Integratoren dienen als interne Packungsüberwachung und bieten die sofortige und präzise Überprüfung von Sterilisationsprozessen und -konditionen in jedem einzelnen Paket. Kann in allen Dampfsterilisatoren verwendet werden.
Zertifizierungen: Die Kitemark-Lizenz der British Standards Institution (BSI) bestätigt die Einhaltung von ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014 Typ 5 (Kategorie 5) für Integrierte Indikatoren
Achtung! Bitte beachten: *Die angegebenen Werte stehen im Vergleich zu einer 1 x 106 Sporenpopulation des Geobacillus stearothermophilus mit einem D-Wert von 1.6 Minuten bei 121 ˚C und einem z-Wert von 10.0 ˚C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge