Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4), Millipore®

Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


481973-1 481973-100 481973-25 481973-50 481973-500
481973-1EA 1490 EUR InStock
481973-1 481973-100 481973-25 481973-50 481973-500
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4), Millipore®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)


Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
MW: 833.35 g/mol
MDL Number: MFCD00036263
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge