ASTM® D5307 crude oil internal standard, zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
48479
48479.EA 98.8 EUR InStock
48479.
ASTM® D5307 crude oil internal standard, zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Standards Mineralölindustrie-Standards
ASTM® D5307 crude oil internal standard wurde zur quantitativen Bestimmung von diamantartigen Verbindungen wie Adamantan in bestimmten organischen Lösungsmitteln wie Dichlormethan, Hexan, Tetrachlorkohlenstoff, Hexan, Heptadecan, Hexadecan, Pentadecan und Tetradecan unter Verwendung von abgeschwächter Infrarot-Totalreflexionsspektroskopie (IR -ATR).
Analyten:
Heptadecan 25% (w/w); Hexadecan 25% (w/w); Pentadecan 25% (w/w); Tetradecan 25% (w/w)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge