Benz[a]anthracen
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
48563
48563.EA 58 EUR InStock
48563.
Benz[a]anthracen
Benz[a]anthracen
Formel: C₁₈H₁₂
MW: 228.29 g/mol
Siedepunkt: 437
Dichte: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003599
CAS-Nummer: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,01089
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9089adab925d5a473b60a4dfeaecdfed44b536d&vid=c9089adab925d5a473b60a4dfeaecdfed44b536d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge