(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
487507-1
487507-1EA 69.6 EUR InStock
487507-1
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
MDL Number: MFCD00006593
CAS-Nummer: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge