p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt ≥98%, Calbiochem®
Lieferant: Novabiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
487655-5
487655-5EA 56 EUR InStock
487655-5
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt ≥98%, Calbiochem®
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Formel: C₆H₆NO₆P
MDL Number: MFCD00037009
CAS-Nummer: 68189-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge