Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sporenstreifen, Sportrol™

Lieferant: CROSSTEX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 645 EUR InStock
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Sporenstreifen, Sportrol™
Sterilisationsindikatoren
Zur Validierung von Sterilisationszyklen werden biologische Sterilisationsindikatoren eingesetzt. Diese werden durch Beimpfung von Papierstreifen mit Sporensuspensionen einer zertifizierten Population und Resistenz hergestellt.  

  • Die Standard-Sporenstreifen und die kombinierten Sporenstreifen sind 7×38 mm groß.
  • Die Mini-Sporenstreifen sind 2×10 mm groß und passen somit auch in kleine Bereiche von Geräten, für die Sporenstreifen in Standardgröße ungeeignet sind, z. B. in Spritzenkolben, Schläuche oder unter Verschlüsse.
  • Sämtliche Sporenstreifen haben bei Lagerung unter den angegebenen Bedingungen eine Haltbarkeit von 24 Monaten, mit Ausnahme der Streifen 489-0081 und 489-0096 für Geobacillus stearothermophilus (18 Monate).

Meet USP and ISO 11128-1 standards.

Zertifizierungen: Entsprechen USP und ISO 11138-1.

Bestellinformation: Die Sporenstreifen werden in Packungen zu je 100 Stück geliefert und sind einzeln in Pergament-Umschlägen verpackt. Im Lieferumfang enthalten sind eine Gebrauchsanweisung sowie Angaben zur zertifizierten Population, D-Wert, Z-Wert, Überlebens-/Abtötungsdaten und Verfallsdatum.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge