Dampfsterilisationsindikator
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1052
489-1310EA 30.6 EUR InStock
489-1310
Dampfsterilisationsindikator
Sterilisationsindikatoren
Klebeband.
Speziell für Dampfsterilisationen entwickelt (20 Minuten bei 120 °C, 10 Minuten bei 125 °C oder 5 Minuten bei 135 °C). Farbänderung von weiß nach braun.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge