Sterilisationsindikatorband für trockene Heißluft
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1051
489-1410EA 90.3 EUR InStock
489-1410
Sterilisationsindikatorband für trockene Heißluft
Sterilisationsindikatoren
Adhesive tape.
Besonders geeignet für trockene Heißluftsterilisation (30 Minuten bei 155 °C). Die Farbänderung von weiß nach braun.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge