Sterilisationskörbe für Röhrchen, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F187370010 F187380010 F187390010 F187370000 F187380000 F187390000
489-2210EA 95 EUR InStock
489-2210 489-2211 489-2212 489-2230 489-2231 489-2232
Sterilisationskörbe für Röhrchen, SP Bel-Art
Körbe Reagenzglas-Körbe
PP.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sterilisierbar und autoklavierbar
Diese Sterilisationskörbe für Röhrchen dienen zum Spülen, Transportieren und Lagern von Laborglaswaren.
Farbe: weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge