Kupfer(II)bromid 50% in wässriger Lösung, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
Kupfer(II)bromid 50% in wässriger Lösung, AR®, Macron Fine Chemicals™
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Cupric Bromide, 50% Solution, AR 1 * 50 lb 4895-22 1 * 50 lb
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: MACR4895-22
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder