J.T.Baker® Roboterspitzen Typ OLA
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
49044-0000EA 127 EUR InStock
49044-0000 49044-0100
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ OLA
Pipettenspitzen
Geeignet für die Verwendung mit den Instrumenten OLA 2500 und AutoMate 1250/2550. Erhältlich in leitfähiger Ausführung, mit oder ohne Filter.
  • 140 Spitzen versiegelt in einem optimierten Rack
  • Arbeitsvolumen 20 bis 1200 µl
Die Validierung der Spitzen auf dem jeweiligen Instrument und für bestimmte Anwendungen liegt in der Verantwortung des Benutzers.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge