J.T.Baker® Roboterspitzen Typ MP
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
49209-0105EA 474 EUR InStock
49209-0105
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ MP
Pipettenspitzen
Für die Verwendung mit Roche MagNA Pure-Instrumenten. Als leitfähige Version, mit Filter, mit CE-IVD-Kennzeichnung für Anwendungen in der klinischen Diagnostik verfügbar.
  • Manufactured under cleanroom conditions (cleanroom Class 8)
  • State-of-the-art quality control
  • Barcoded trays for automated identification
  • Free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
  • Ideal for high throughput analysis
  • Packed in blisters
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge