VWR® Topf für Anerobe Kulturen
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
499240OOEA 242 EUR InStock
499240OO
VWR® Topf für Anerobe Kulturen
Anaerobe Systeme
Dieses Glas ist für anaerobe, mikroaerophile und/oder unterschiedliche Konzentrationen von CO₂-Kulturen konzipiert. Es kann mit jedem Beutel verwendet werden, um spezielle Atmosphären zu erzeugen und bis zu 12 Platten aufzunehmen.
  • Kein Katalysator erforderlich
  • Metalldeckel mit Gewindeverschlussdruck
  • NBR-O-Ring
Deckel in zwei Farben erhältlich (rot oder blau), um während des Gebrauchs leicht die unterschiedlichen Inkubationsatmosphären in den Gläsern zu identifizieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge