Bovine mucin (from Submaxillary glands)
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
499643-500
499643-500EA 310 EUR InStock
499643-500
Bovine mucin (from Submaxillary glands)
Proteine und Peptide
Native mucin from bovine submaxillary gland is a high molecular weight glycoprotein and its major constituent of saliva, gastrointestinal juices and other secretions.
  • Lyophilised form
  • Hygroscopic
  • Standard handling
Mucin exists as an aggregated complex in excess of 106 molecular weight. It is a rich source of O-linked oligosaccharide chains and it is suitable as a substrate for neuraminidase.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..