Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5% (durch GC), LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

5.43899.1000 5.43899.2500 5.43899.4000
5.43899.1000EA 168 EUR InStock
5.43899.1000 5.43899.2500 5.43899.4000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5% (durch GC), LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)


Formel: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –24 °C
Flash-Pt: 91 °C
MDL Number: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
Merck Index: 13,06140
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=e8ca0ad6010f87ad7cf1c890c0c8248772262ede&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Water ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge