Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylsulfoxid 99,7 GC_ASSAY_METHOD, LiChrosolv® LC, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ100

5.43900.1000 5.43900.2500 5.43900.4000
5.43900.1000EA 140 EUR InStock
5.43900.1000 5.43900.2500 5.43900.4000
Dimethylsulfoxid 99,7 GC_ASSAY_METHOD, LiChrosolv® LC, Supelco®
Dimethylsulfoxid


Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18.5 °C
Flash-Pt: 87 °C
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 99.7 %
Water ≤ 0.2 %
Evaporation residue ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm) ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm) ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm) ≥ 99 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge