Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: PK136]
Lieferant: Tonbo Biosciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50-5941-U100 50-5941-U025
50-5941-U100EA 116 EUR InStock
50-5941-U100 50-5941-U025
Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: PK136]
Antikörper
The PK136 antibody is specific for mouse NK1.1, a type II transmembrane lectin-like receptor and member of the killer cell lectin-like receptor (KLR) family. NK1.1 is prominently expressed on natural killer (NK) cells, and is correlated with NK cytotoxic effects toward virus-infected cells and tumor cells. NK1.1 is expressed on subsets of NKT cells in certain mouse strains (C57BL/6, FVB/N, and NZB), yet absent from others (AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, and 129). Putative subsets of NK cells and their expression of NK1.1 antigen are of continuing interest, including NK1.1+/More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..