Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Furaptra (Mag-Fura-2) AM Ester ≥95% (durch TLC) fluoreszierender Indikator, zur Kalziumbestimmung

Lieferant: BIOTIUM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


50037 50039 50038
50037.EA 468 EUR InStock
50037. 50039. 50038.
Furaptra (Mag-Fura-2) AM Ester ≥95% (durch TLC) fluoreszierender Indikator, zur Kalziumbestimmung
Furaptra (Mag-Fura-2) AM Ester
Furaptra, AM ester is a membrane-permeant form of Furaptra (Mag-Fura-2). The indicator is loaded into cells via simple incubation

  • Absorption/Emission 366nm/475nm (EtOAc)
  • Extinction Coefficient 31,000
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Colors: Green
  • Light yellow solid soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light


Formel: C₃₀H₃₀N₂O₁₉
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 130100-20-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge