Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC und UHPLC-Säulen
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
53972-U 53933-U 53934-U 53938-U 53939-U 53946-U 53964-U 53967-U 53969-U 53970-U 53974-U 53975-U 53977-U 53979-U 53981-U 53520-U 53521-U 53523-U 50255-U 50256-U 50257-U 50258-U 50260-U 50261-U 50262-U 50264-U 50265-U 50268-U 50269-U 50270-U 50276-U 50278-U 50284-U 50286-U 50288-U 50289-U 50294-U 50295-U 50297-U 50298-U 51403-U 51404-U 51406-U 51408-U 51409-U 51418-U 51419-U 51421-U 51424-U 51428-U 51429-U 51430-U 51433-U
53972-UEA 888 EUR InStock
53972-U 53933-U 53934-U 53938-U 53939-U 53946-U 53964-U 53967-U 53969-U 53970-U 53974-U 53975-U 53977-U 53979-U 53981-U 53520-U 53521-U 53523-U 50255-U 50256-U 50257-U 50258-U 50260-U 50261-U 50262-U 50264-U 50265-U 50268-U 50269-U 50270-U 50276-U 50278-U 50284-U 50286-U 50288-U 50289-U 50294-U 50295-U 50297-U 50298-U 51403-U 51404-U 51406-U 51408-U 51409-U 51418-U 51419-U 51421-U 51424-U 51428-U 51429-U 51430-U 51433-U
Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC und UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® Express HILIC Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem Fused-Core®-Partikeldesign. Das Fused-Core-Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt.
Dieses Partikeldesign weist aufgrund der kürzeren Diffusionswege in der 0,6 µm dicken porösen Hülle eine sehr hohe Säuleneffizienz auf.
Die stationäre Phase aus reiner Silica von Ascentis Express HILIC bietet eine Säule, die für herkömmliche Normalphasentrennungen unter Verwendung unpolarer, vollständig organischer mobiler Phasen oder für wässrige Normalphasenchromatographie mit den typischen mobilen Umkehrphasenphasen für hydrophile interaktive Flüssigkeitschromatographie verwendet werden kann (HILIC) aus basischen, sauren oder neutralen Verbindungen.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge