Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
5045.9010EA 89.4 EUR InStock
5045.9010
Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Dichte: 1.009 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 0
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer 0,2185 - 0,2415 mol/l
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge