Discovery® Classical C18 HPLC-Säulen
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
504955 505129 569220-U 504971 59576-U 504947 50494721 505137 505161 505188 577507-U 59575-U 569222-U 569223-U 569224-U 569226-U 569229-U 569231-U
504955.EA 807 EUR InStock
504955. 505129. 569220-U 504971. 59576-U 504947. 50494721. 505137. 505161. 505188. 577507-U 59575-U 569222-U 569223-U 569224-U 569226-U 569229-U 569231-U
Discovery® Classical C18 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die Discovery® C18-Säulen bieten die beste Selektivität für viele Anwendungen.
  • Hervorragende Peakform für alle Verbindungen
  • Sehr hohe Stabilität
  • Keine Blutungseigenschaften für LC-MS-Anwendungen
  • Unreinheit: <10 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 3 µmol/m²
Entwickelt, um die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Analyse und Reinigung zu erfüllen. Discovery®-Säulen sind auch ideal für alle Anwendungsbereiche, die Umkehrphasen-HPLC erfordern.
Bestellinformation: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge