Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid activated I, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung activated with ethanethiol and ammonium iodide, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

50992-25ML-F 50992-5ML-F 50992-1ML-F 50992-10X1ML-F
50992-25ML-FEA 694 EUR InStock
50992-25ML-F 50992-5ML-F 50992-1ML-F 50992-10X1ML-F
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid activated I, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung activated with ethanethiol and ammonium iodide, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid


Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Siedepunkt: 130
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Remarks on GC Suitable for the silylation of testosterone
Refractive index N20/D 1.379 - 1.381
Proton NMR spectrum Confroms to structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge