Analysensiebmaschine AS 400 control
Lieferant: Retsch GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30.022.0001
510-0048EA 5760 EUR InStock
510-0048
Analysensiebmaschine AS 400 control
Schüttler Siebmaschinen
Mit horizontal kreisender Siebbewegung, für Siebe 100/150/200/203/305 und 400 mm Durchmesser.
Wird für Trockensiebungen eingesetzt. Fein- und grobkörnige Güter, wie sie u.a. in den Bereichen Müllereien, Brauereien, Chemie, Steine, Erden, Holz- und Kunststoffindustrie anfallen, lassen sich mit der AS 400 control exakt trennen. Die horizontal kreisende Siebgutbewegung ist für die Trennung einiger Produkte wie gemahlenes Getreide, Holzspäne und ähnliche Stoffe besonders vorteilhaft. Beispielsweise schreibt die DIN 53 477 für die Prüfung von Kunststoffen (körnige Pressmassen) sogar die kreisende Siebbewegung vor.
Zertifizierungen: DIN und ISO 9000 ff geeignet
Bestellinformation: Lieferung ohne Siebe oder Zubehör.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge