Analytischer Siebschüttler AS 200 jet
Lieferant: Retsch GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30.027.0001
510-1379EA 9060 EUR InStock
510-1379
Analytischer Siebschüttler AS 200 jet
Schüttler Siebmaschinen
Die analytische Luftstrahlsiebmaschine von Retsch ist besonders für die Trennung feiner Pulver geeignet, die eine effiziente Dispersion und Desagglomeration erfordern. Die typischen Anwendungen umfassen Baustoffe, Mehl, Gewürze, Kunststoffe und Pharmazeutika. Die EasySieve® Software dient zur automatischen Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse.
  • Reproduzierbare Ergebnisse dank der Open Mesh-Funktion, welche die Anzahl an netzartigen Partikeln reduziert
  • Schnellstartmodus für einfache Bedienung
  • Kurze Siebzeiten von 2 bis 3 Minuten
  • Geräuscharmer Betrieb dank integriertem Geräuschdämpfer
Gemäß DIN EN ISO 9000 ff.
Bestellinformation: Das Gerät wird mit manueller Vakuumsteuerung, Siebabdeckung, Schalldämmer und Gummihammer geliefert. Siebe und Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge