Bromchlorphenolblau 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
510998-5G
510998-5GEA 195 EUR InStock
510998-5G
Bromchlorphenolblau 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Bromchlorphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
MW: 581.06 g/mol
Siedepunkt: 603
Melting Pt: 250…251 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00047291
CAS-Nummer: 2553-71-1
EINECS: 219-861-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c822bab8d1d7b63116b681d3c9a5089edf85479&vid=0c822bab8d1d7b63116b681d3c9a5089edf85479&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Titration with AgNO3
After Oxygen Combustion
94.5 - 105.5 %
Solubility (Turbidity)
10 mg/ml, Ethanol
Clear
Solubility (Colour) Faint Orange to Very Dark Orange
Wavelength
0.01 g/L, 0.1 N NaOH
586 - 590 nm
Extinction Coefficient ≥15000
Wavelength 306 - 310 nm
Visual Interval
pH 3.0 = Yellow
Pass
Visual Interval
pH 4.6 = Purple
Pass
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..