Konische Dichtungen für Saugflaschen
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292020001 292022705 292022302 292023204 292023607 292023907 292024303 292021203 292021709
511-0018EA 53.7 EUR InStock
511-0018 511-0027 511-0026 511-0028 511-0029 SCOT292023907 SCOT292024303 511-0019 511-0025
Konische Dichtungen für Saugflaschen
Halterungen und Träger Stützmanschetten
EPDM Kautschuk.
Konische Dichtungen zum Platzieren zwischen Filtertrichter und Filterkolben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge