VWR®, Büchner-Trichter
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
511-0049EA 42.4 EUR InStock
511-0049 511-0069 511-0068 511-0067 511-0066 511-0065 511-0059 511-0058 511-0057 511-0055 511-0048 511-0075 511-0056
VWR®, Büchner-Trichter
Trichter Filtertrichter Büchner-Trichter
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge