Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vakuumsaugflaschen, Büchner, mit KECK™-Montage-Set, DURAN®

Lieferant: DWK Life Sciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 163 EUR InStock
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Vakuumsaugflaschen, Büchner, mit KECK™-Montage-Set, DURAN®
Kolben Saugflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
  • Inklusive Montage-Set mit abnehmbarem Schlauchanschluss, Schrauben und Dichtungen
  • Erfüllen die Anforderungen des "Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes"
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP

Zur Verwendung unter Vakuum.

DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)

Zertifizierungen: ISO 6556 (Erlenmeyerform)
DIN 12475 (Flaschenform)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge