VWR®, Filterhalter, Edelstahl
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
511-0666EA 298 EUR InStock
511-0666
VWR®, Filterhalter, Edelstahl
Filterhalter
Glasfilterhalter mit 47-mm-Edelstahlsieb, 300-ml-Glastrichter, 47-mm-Federklemme aus Aluminium, 47-mm-Glasboden, PTFE-Dichtung und Silikonstopfen Nr. 8.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge