Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quantitative Filterpapiere, gehärtete aschearme Sorten, Sorte 54, Whatman™

Lieferant: GE Healthcare - Whatman

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1454-055 1454-070 1454-090 1454-110 1454-125 1454-150 1454-185 1454-240 1454-320 1454-500 1454-917
512-0345EA 19.7 EUR InStock
512-0345 512-0346 512-0347 512-0348 512-0349 512-0350 512-0351 512-0352 516-1150 516-5102 512-0628
Quantitative Filterpapiere, gehärtete aschearme Sorten, Sorte 54, Whatman™
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Whatman Grade 54 gehärtetes, aschearmes, quantitatives Filterpapier für Büchner-Trichter- und Hirsch-Trichterfiltration ermöglicht eine schnelle Vakuum-Saugfiltration für Rekristallisationsanwendungen.

  • Höhere nominelle Partikelrückhalterate (22 µm) als vergleichbare Büchner-Trichterfilterpapiere
  • Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 39 s)
  • Hohe Reinheit (maximal 0,015% Asche)
  • Säurebehandelt für hohe Nassfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Gehärtet, um das Ablösen von Fasern zu minimieren

Dieses harte, glatte, hochnaßfeste, schnelle Filterpapier der Güteklasse 54 ermöglicht das Sammeln von groben und gallertartigen Niederschlägen mit minimaler Faserzerkleinerung, selbst wenn es nass ist.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge